4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302341-1G PC302341-5G PC302341-10G
APOSPC302341-1GEA 219 EUR
APOSPC302341-1G APOSPC302341-5G APOSPC302341-10G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃ClF₄O₂
MW: 242.555 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660252
CAS nummer: 886501-08-2