4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302342-1G PC302342-5G
APOSPC302342-1GEA 198 EUR
APOSPC302342-1G APOSPC302342-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₁H₉F₃O₃
MW: 246.183 g/mol
Smeltpunt: 202…208 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06205654
CAS nummer: 773131-66-1