4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302348-1G PC302348-5G
APOSPC302348-1GEA 161 EUR
APOSPC302348-1G APOSPC302348-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₁H₉F₃O₃
Smeltpunt: 187…189 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06205655
CAS nummer: 773131-67-2