4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302351-1G PC302351-5G
APOSPC302351-1GEA 197 EUR
APOSPC302351-1G APOSPC302351-5G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₁₀H₁₀BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23795340
CAS nummer: 1431329-69-9
UN: 1759
ADR: 8,II