5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302353-1G PC302353-5G
APOSPC302353-1GEA 233 EUR
APOSPC302353-1G APOSPC302353-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O₂
MW: 259.009 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519355
CAS nummer: 1092461-17-0