5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302359-1G PC302359-5G PC302359-250MG
APOSPC302359-1GEA 388 EUR
APOSPC302359-1G APOSPC302359-5G APOSPC302359-250MG
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆F₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519340
CAS nummer: 1092460-94-0