5-Methyl-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302364-1G PC302364-5G
APOSPC302364-1GEA 93.5 EUR
APOSPC302364-1G APOSPC302364-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₁H₉F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832354
CAS nummer: 1017779-24-6