6-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302365-1G PC302365-5G
APOSPC302365-1GEA 103 EUR
APOSPC302365-1G APOSPC302365-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
6-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368092
CAS nummer: 183065-72-7