2,3-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302372-10G PC302372-5G
APOSPC302372-10GEA 443 EUR
APOSPC302372-10G APOSPC302372-5G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115982
CAS nummer: 849632-69-5