2,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302377-5G PC302377-1G
APOSPC302377-5GEA 132 EUR
APOSPC302377-5G APOSPC302377-1G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₅F₆NO
MW: 257.133 g/mol
Smeltpunt: 166…168 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973747
CAS nummer: 53130-46-4