2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302383-5G PC302383-1G PC302383-25G
APOSPC302383-5GEA 106 EUR
APOSPC302383-5G APOSPC302383-1G APOSPC302383-25G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₅ClF₃NO
MW: 223.58 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115831
CAS nummer: 39959-94-9