2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302384-10G PC302384-5G
APOSPC302384-10GEA 0 EUR
APOSPC302384-10G APOSPC302384-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆ClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00049315
CAS nummer: 886500-21-6