2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302386-5G PC302386-1G
APOSPC302386-5GEA 308 EUR
APOSPC302386-5G APOSPC302386-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₈ClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115944
CAS nummer: 886499-49-6