2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302390-5G PC302390-1G
APOSPC302390-5GEA 149 EUR
APOSPC302390-5G APOSPC302390-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219.161 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06409083
CAS nummer: 874804-06-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III