5,6-Difluoroindole-2-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3024-1G PC3024-5G
APOSPC3024-1GEA 89.2 EUR
APOSPC3024-1G APOSPC3024-5G
5,6-Difluoroindole-2-carboxylic acid 97%
5,6-Difluoroindole-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01863160
CAS nummer: 169674-35-5