4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302407-5G PC302407-1G
APOSPC302407-5GEA 139 EUR
APOSPC302407-5G APOSPC302407-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₅ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115843
CAS nummer: 886496-79-3