4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302408-5G PC302408-10G PC302408-1G
APOSPC302408-5GEA 144 EUR
APOSPC302408-5G APOSPC302408-10G APOSPC302408-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆ClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115839
CAS nummer: 773872-13-2