5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302409-1G PC302409-250MG
APOSPC302409-1GEA 1870 EUR
APOSPC302409-1G APOSPC302409-250MG
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₅Cl₂F₃O₃S
MW: 309.09 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054251
CAS nummer: 1706447-06-4
UN: 1760
ADR: 8 III