4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302410-10G PC302410-5G PC302410-1G
APOSPC302410-10GEA 54.1 EUR
APOSPC302410-10G APOSPC302410-5G APOSPC302410-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₅ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115832
CAS nummer: 62584-23-0