4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302411-5G PC302411-1G
APOSPC302411-5GEA 106 EUR
APOSPC302411-5G APOSPC302411-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O
MW: 243.01 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115833
CAS nummer: 1735-55-3
UN: 3261
ADR: 8 III