6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302416-25G PC302416-5G PC302416-1G
APOSPC302416-25GEA 665 EUR
APOSPC302416-25G APOSPC302416-5G APOSPC302416-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Formule: C₈H₅Cl₂FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115948
CAS nummer: 886499-63-4
UN: 3265
ADR: 8,III