6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302417-5G PC302417-1G
APOSPC302417-5GEA 129 EUR
APOSPC302417-5G APOSPC302417-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₈ClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115949
CAS nummer: 886499-68-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable