1-Chloro-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302418-1G PC302418-5G
APOSPC302418-1GEA 110 EUR
APOSPC302418-1G APOSPC302418-5G
1-Chloro-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
1-Chloro-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Formule: C₇H₄ClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22580772
CAS nummer: 1136961-91-5