2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302420-1G PC302420-5G
APOSPC302420-1GEA 117 EUR
APOSPC302420-1G APOSPC302420-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzoic acid
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832364
CAS nummer: 1214383-11-5