2,3,4-Trifluoro-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302423-1G PC302423-5G PC302423-10G
APOSPC302423-1GEA 111 EUR
APOSPC302423-1G APOSPC302423-5G APOSPC302423-10G
2,3,4-Trifluoro-DL-phenylalanine
2,3,4-Trifluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116037
CAS nummer: 1259978-34-1