2,3,4-Trifluoro-DL-phenylglycine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302424-1G PC302424-5G
APOSPC302424-1GEA 211 EUR
APOSPC302424-1G APOSPC302424-5G
2,3,4-Trifluoro-DL-phenylglycine
2,3,4-Trifluoro-DL-phenylglycine
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116042
CAS nummer: 1039627-62-7