2,3,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302425-1G PC302425-5G PC302425-25G PC302425-500MG
APOSPC302425-1GEA 129 EUR
APOSPC302425-1G APOSPC302425-5G APOSPC302425-25G APOSPC302425-500MG
2,3,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
2,3,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116036
CAS nummer: 1259960-60-5