2,3,6-Trifluoro-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302426-1G PC302426-5G
APOSPC302426-1GEA 0 EUR
APOSPC302426-1G APOSPC302426-5G
2,3,6-Trifluoro-DL-phenylalanine
2,3,6-Trifluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00454637
CAS nummer: 1214049-90-7