2,3-Difluoro-6-methoxybenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302432-10G PC302432-5G
APOSPC302432-10GEA 284 EUR
APOSPC302432-10G APOSPC302432-5G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzamide
2,3-Difluoro-6-methoxybenzamide
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116017
CAS nummer: 886501-57-1