2,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302434-1G PC302434-5G
APOSPC302434-1GEA 176 EUR
APOSPC302434-1G APOSPC302434-5G
2,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
2,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.134 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116043
CAS nummer: 1043500-64-6