2,4-Difluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302439-1G PC302439-5G
APOSPC302439-1GEA 117 EUR
APOSPC302439-1G APOSPC302439-5G
2,4-Difluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
2,4-Difluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₁F₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832238
CAS nummer: 1259975-67-1