2,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302440-1G
PC302440-5G
PC302440-10G
APOSPC302440-1GEA
117
EUR
APOSPC302440-1G
APOSPC302440-5G
APOSPC302440-10G
2,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule:
C₁₁H₉F₆NO₂ MW: 301.185 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06660241 CAS nummer: 1260002-85-4 |