2,6-Difluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302441-1G PC302441-5G
APOSPC302441-1GEA 137 EUR
APOSPC302441-1G APOSPC302441-5G
2,6-Difluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
2,6-Difluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₁F₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832371
CAS nummer: 1256482-66-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable