2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302445-5G PC302445-1G
APOSPC302445-5GEA 161 EUR
APOSPC302445-5G APOSPC302445-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzamide 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzamide
Formule: C₈H₇ClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660325
CAS nummer: 886761-58-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III