2-Chloro-6-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302446-1G PC302446-5G PC302446-10G
APOSPC302446-1GEA 161 EUR
APOSPC302446-1G APOSPC302446-5G APOSPC302446-10G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₁ClFNO₃
Smeltpunt: 247…249 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832380
CAS nummer: 1256482-61-7