2-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302450-1G PC302450-5G PC302450-10G
APOSPC302450-1GEA 137 EUR
APOSPC302450-1G APOSPC302450-5G APOSPC302450-10G
2-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₉F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258719
CAS nummer: 1017779-84-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III