2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302461-1G PC302461-5G PC302461-10G
APOSPC302461-1GEA 176 EUR
APOSPC302461-1G APOSPC302461-5G APOSPC302461-10G
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660229
CAS nummer: 1260004-37-2