2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302463-10G PC302463-5G
APOSPC302463-10GEA 398 EUR
APOSPC302463-10G APOSPC302463-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzamide
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO₃
MW: 235.16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660245
CAS nummer: 886500-76-1