2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302464-10G PC302464-5G
APOSPC302464-10GEA 413 EUR
APOSPC302464-10G APOSPC302464-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115969
CAS nummer: 886500-30-7