2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302467-1G PC302467-5G PC302467-10G
APOSPC302467-1GEA 351 EUR
APOSPC302467-1G APOSPC302467-5G APOSPC302467-10G
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formule: C₈H₇F₅O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652486
CAS nummer: 1448319-14-9