2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302468-10G PC302468-5G
APOSPC302468-10GEA 192 EUR
APOSPC302468-10G APOSPC302468-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203094
CAS nummer: 685126-89-0