2-Methyl-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302470-1G PC302470-5G PC302470-10G
APOSPC302470-1GEA 129 EUR
APOSPC302470-1G APOSPC302470-5G APOSPC302470-10G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₁H₁₂F₃NO₂
MW: 247.214 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832356
CAS nummer: 1260004-91-8