3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302493-1G PC302493-5G PC302493-250MG PC302493-25G
APOSPC302493-1GEA 290 EUR
APOSPC302493-1G APOSPC302493-5G APOSPC302493-250MG APOSPC302493-25G
3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116035
CAS nummer: 439587-14-1