3,5-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302494-1G PC302494-5G
APOSPC302494-1GEA 176 EUR
APOSPC302494-1G APOSPC302494-5G
3,5-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
3,5-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₁F₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832237
CAS nummer: 1259990-37-8