3,6-Dichloro-2-fluorophenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302497-1G PC302497-5G PC302497-10G
APOSPC302497-1GEA 137 EUR
APOSPC302497-1G APOSPC302497-5G APOSPC302497-10G
3,6-Dichloro-2-fluorophenylacetonitrile 98%
3,6-Dichloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₄Cl₂FN
Smeltpunt: 74…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025390
CAS nummer: 916420-70-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III