3-[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302505-1G PC302505-5G
APOSPC302505-1GEA 163 EUR
APOSPC302505-1G APOSPC302505-5G
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formule: C₁₀H₈ClF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519329
CAS nummer: 1036395-80-8