3-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302511-1G PC302511-5G
APOSPC302511-1GEA 178 EUR
APOSPC302511-1G APOSPC302511-5G
3-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
3-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formule: C₁₁H₁₁F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519313
CAS nummer: 1092460-65-5