3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302521-1G PC302521-5G PC302521-10G
APOSPC302521-1GEA 117 EUR
APOSPC302521-1G APOSPC302521-5G APOSPC302521-10G
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₉ClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116015
CAS nummer: 1259993-84-4