3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302522-1G PC302522-5G
APOSPC302522-1GEA 161 EUR
APOSPC302522-1G APOSPC302522-5G
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Formule: C₈H₇ClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116016
CAS nummer: 1042665-36-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III