3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302523-1G PC302523-5G
APOSPC302523-1GEA 117 EUR
APOSPC302523-1G APOSPC302523-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832393
CAS nummer: 78240-45-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III